Merck
483907
Sigma-Aldrich
Devarda合金
powder, −100 mesh
別名:
Aluminum alloy, Cu,Al,Zn, Devarda′s Metal, Devarda′s alloy, Zinc alloy, Cu,Al,Zn
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥7,060
¥7,060
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥7,060
About This Item
化学式:
AlCuZn
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
11101711
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥7,060
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
品質水準
組成
aluminum, ~45%
copper, ~50%
zinc, ~5%
粒径
−100 mesh
mp
550 °C (lit.)
SMILES記法
[Al].[Cu].[Zn]
InChI
1S/Al.Cu.Zn
InChI Key
MUBKMWFYVHYZAI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • Microstructural Transformation and Hydrogen Generation Performance of Magnesium Scrap Ball Milled with Devarda′s Alloy: This research explores how ball milling magnesium scrap with Devarda′s alloy affects its microstructural transformation and enhances hydrogen generation performance, indicating potential improvements in recycling processes (OA Buryakovskaya, MS Vlaskin, Materials, 2022).
ピクトグラム
FlameEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
483907-BULK:
483907-VAR:
483907-500G:
483907-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2