Merck
483516
Sigma-Aldrich
2,5-ジメチルフェニルボロン酸
≥95%
別名:
p-Xyleneboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C6H3B(OH)2
CAS番号:
分子量:
149.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥95%
mp
186-191 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(C)c(c1)B(O)O
InChI
1S/C8H11BO2/c1-6-3-4-7(2)8(5-6)9(10)11/h3-5,10-11H,1-2H3
InChI Key
OOMZKLJLVGQZGV-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Reactant for:
  • Friedel-Crafts alkylation
  • Suzuki-Miyaura coupling
その他情報
無水物を含有します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
483516-25G:
483516-10G:
483516-BULK:
483516-5G:
483516-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)