アッセイ
96%
フォーム
solid
mp
251-255 °C (lit.)
官能基
nitrile
SMILES記法
Nc1ncncc1C#N
InChI
1S/C5H4N4/c6-1-4-2-8-3-9-5(4)7/h2-3H,(H2,7,8,9)
InChI Key
JAIYUIOGVNRXEW-UHFFFAOYSA-N
詳細
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
479969-1G:4548173158150
479969-BULK:
479969-5G:4548173158167
479969-VAR:
アクティブなフィルタ