Merck
47912
Sigma-Aldrich
Fmoc-L-β3-homoproline
≥98.0% (HPLC)
別名:
(S)-2-(1-Fmoc-2-pyrrolidinyl)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H21NO4
CAS番号:
分子量:
351.40
Beilstein:
7798553
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)C[C@@H]1CCCN1C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C21H21NO4/c23-20(24)12-14-6-5-11-22(14)21(25)26-13-19-17-9-3-1-7-15(17)16-8-2-4-10-18(16)19/h1-4,7-10,14,19H,5-6,11-13H2,(H,23,24)/t14-/m0/s1
InChI Key
ZNIGOUDZWCDFFC-AWEZNQCLSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47912-1G:
47912-VAR:
47912-250MG:
47912-5G:
47912-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.