Merck
478695
Sigma-Aldrich
4-ブロモ-1H-イミダゾール
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H3BrN2
CAS番号:
分子量:
146.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
131-135 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
Brc1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H3BrN2/c4-3-1-5-2-6-3/h1-2H,(H,5,6)
InChI Key
FHZALEJIENDROK-UHFFFAOYSA-N
詳細
4-ブロモ-1H-イミダゾール(4-Br-1H-Im)は、イミダゾール環を含む複素環ビルディングブロックです。単斜晶系の空間群P21/cで結晶化します。
アプリケーション
4-ブロモ-1H-イミダゾールは、5(4)-ブロモ-4(5)-ニトロイミダゾールを合成するための出発物質として使用できます。
パラジウム触媒によるアミノ化を利用して次のアミノイミダゾールの合成に使用できます。
  • N-(4-エトキシフェニル)-1H-イミダゾール-4-アミン
  • N-(2,5-ジメトキシフェニル)-1H-イミダゾール-4-アミン
  • N-(3-フェノキシフェニル)-1H-イミダゾール-4-アミン
  • N-(4-シアノフェニル)-1H-イミダゾール-4-アミン
  • N-(ピリジン-3-イル)-1H-イミダゾール-4-アミン
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
478695-VAR:
478695-1G:
478695-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Palladium-catalyzed amination of unprotected five-membered heterocyclic bromides.
Su M, et al.
Organic Letters, 16(3), 832-835 (2014)
Crystal structure of 4-bromo-1H-imidazole, at 200 K, C3H3BrN2.
Hosten EC and Betz R.
Zeitschrift fur Kristallographie, 230(1), 27-28 (2015)
Efficient synthesis of DNA containing the guanine oxidation-nitration product 5-guanidino-4-nitroimidazole: Generation by a postsynthetic substitution reaction.
Neeley WL, et al.
Organic Letters, 6(2), 245-248 (2004)
Guokai Cui et al.
Chemistry, an Asian journal, 12(21), 2863-2872 (2017-08-26)
A new strategy involving the computer-assisted design of substituted imidazolate-based ionic liquids (ILs) through tuning the absorption enthalpy as well as the basicity of the ILs to improve SO