アッセイ
97%
mp
217-220 °C (dec.) (lit.)
官能基
bromo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Brc1nc(Br)c(Br)[nH]1
InChI
1S/C3HBr3N2/c4-1-2(5)8-3(6)7-1/h(H,7,8)
InChI Key
JCGGPCDDFXIVQB-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
141704-VAR:
141704-25G:
141704-BULK:
141704-5G:
アクティブなフィルタ