Merck
478415
Sigma-Aldrich
3,4-Difluorophenyl isocyanate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F2C6H3NCO
CAS番号:
分子量:
155.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.498 (lit.)
bp
164 °C (lit.)
密度
1.326 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Fc1ccc(cc1F)N=C=O
InChI
1S/C7H3F2NO/c8-6-2-1-5(10-4-11)3-7(6)9/h1-3H
InChI Key
YBWJVFMNWMLZEN-UHFFFAOYSA-N
詳細
3,4-Difluorophenyl isocyanate, also known as 1,2-difluoro-4-isocyanatobenzene, is an organic building block containing an isocyanate group.
アプリケーション
3,4-Difluorophenyl isocyanate may be used in the preparation of (±)-trans-4-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-N-(3,4-difluorophenyl)-2,5-dimethylpiperazine-1-carboxamide.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
145.4 °F - closed cup
引火点(℃)
63 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
478415-2G:
478415-500MG:
478415-VAR:
478415-10G:
478415-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
N-Arylpiperazine-1-carboxamide Derivatives: a Novel Series of Orally
Active Nonsteroidal Androgen Receptor Antagonists.
Kinoyama I, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 53(4), 402-409 (2005)