Merck
478148
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethylphenyl isocyanate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C6H3NCO
CAS番号:
分子量:
147.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.54 (lit.)
bp
105 °C/50 mmHg (lit.)
密度
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cccc(N=C=O)c1C
InChI
1S/C9H9NO/c1-7-4-3-5-9(8(7)2)10-6-11/h3-5H,1-2H3
InChI Key
KNHJIEOCVVIBIV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
199.4 °F - closed cup
引火点(℃)
93 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
478148-VAR:
478148-1G:
478148-5G:
478148-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)