Merck
477427
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-3,3-Difluoro-1,2-heptanediol
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3CF2CH(OH)CH2OH
CAS番号:
分子量:
168.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
光学活性
[α]22/D +13°, c = 1.3 in chloroform
屈折率
n20/D 1.419 (lit.)
bp
130-132 °C/30 mmHg (lit.)
密度
0.783 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCC(F)(F)[C@H](O)CO
InChI
1S/C7H14F2O2/c1-2-3-4-7(8,9)6(11)5-10/h6,10-11H,2-5H2,1H3/t6-/m1/s1
InChI Key
NDZCPOSFHWMJGY-ZCFIWIBFSA-N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)