Merck
47631
Sigma-Aldrich
Fmoc-Cys(StBu)-OH
≥95.0% (HPLC)
別名:
Nα-Fmoc-S-tert-ブチルチオ-L-システイン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥12,100
¥12,100
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥12,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H25NO4S2
CAS番号:
分子量:
431.57
Beilstein:
5157922
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
¥12,100
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
光学活性
[α]20/D −83±2°, c = 1% in ethyl acetate
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
73-77 °C
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)SSC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C22H25NO4S2/c1-22(2,3)29-28-13-19(20(24)25)23-21(26)27-12-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,23,26)(H,24,25)/t19-/m0/s1
InChI Key
ZDUMTHLUTJOUML-IBGZPJMESA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47631-250MG:
47631-1G:
47631-VAR:
47631-INTR:
47631-10G:
47631-BULK:
47631-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1