Merck
476285
Sigma-Aldrich
2,2′,5,5′-テトラクロロベンジジン
85%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[-C6H2(Cl)2-4-NH2]2
CAS番号:
分子量:
322.02
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
アッセイ
85%
不純物
<15% water
mp
135-140 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1cc(Cl)c(cc1Cl)-c2cc(Cl)c(N)cc2Cl
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)