Merck
475955
Sigma-Aldrich
3-Methoxyphenyl isothiocyanate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC6H4NCS
CAS番号:
分子量:
165.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.64 (lit.)
bp
129 °C/11 mmHg (lit.)
密度
1.179 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
isothiocyanate
SMILES記法
COc1cccc(c1)N=C=S
InChI
1S/C8H7NOS/c1-10-8-4-2-3-7(5-8)9-6-11/h2-5H,1H3
InChI Key
WHBYCPUKGYEYFU-UHFFFAOYSA-N
詳細
3-Methoxyphenyl isothiocyanate, also referred as m-methoxyphenyl isothiocyanate,[1] is an iosthiocyanate derivative.
アプリケーション
3-Methoxyphenyl isothiocyanate may be used in the synthesis of the following:
  • 2-[(3-methoxyphenyl)amino]naphtho[2,1-b]furo-5H-[3,2-d][1,3,4]thiadiazolo[3,2-a]pyrimidin-5-one[2]
  • N-2 pyridyl-N′-3-methoxyphenylthioureas[3]
  • acylthiosemicarbazides[4]
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
475955-5G:
475955-VAR:
475955-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yalkowsky SH, et al.
Handbook of Aqueous Solubility Data, 465-465 (2010)
Structural, thermal and spectral studies of N-2-pyridyl-, N-2-picolyl-and N-2-(4, 6-lutidyl)-N'-(3-methoxyphenyl) thioureas.
Giesen JM, et al.
Journal of Molecular Structure, 613(1), 223-233 (2002)
Synthesis and antimicrobial activity of novel naphtho [2, 1-b] furo-5H-[3, 2-d][1, 3, 4] thiadiazolo [3, 2-a] pyrimidin-5-ones.
Ravindra KC, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 11(1) (2008)
Acton QA.
Issues in Chemistry and General Chemical Research, 170-170 (2013)