Merck
475823
Sigma-Aldrich
Bisphenol A propoxylate glycerolate diacrylate
technical grade, glycerol/phenol 1, PO/phenol 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[H2C=CHCO2CH2CH(OH)CH2OCH(CH3)CH2OC6H4-4-]2C(CH3)2
CAS番号:
分子量:
600.70
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
グレード
technical grade
含みます
1,000 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
組成
glycerol/phenol, 1
PO/phenol, 1
屈折率
n20/D 1.476 (lit.)
SMILES記法
CC(COc1ccc(cc1)C(C)(C)c2ccc(OCC(C)OCC(O)COC(=O)C=C)cc2)OCC(O)COC(=O)C=C
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
475823-500ML:
475823-100ML:
475823-VAR:
475823-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)