Merck
475467
Sigma-Aldrich
6-Methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H9NO2
CAS番号:
分子量:
163.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
207-209 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc2OCC(=O)Nc2c1
InChI
1S/C9H9NO2/c1-6-2-3-8-7(4-6)10-9(11)5-12-8/h2-4H,5H2,1H3,(H,10,11)
InChI Key
JSBZPNRRLJLZBE-UHFFFAOYSA-N
詳細
6-Methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one, also referred to as 6-methyl-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one, is an organic building block.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
475467-5G:
475467-BULK:
475467-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)