Merck
475211
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)tungsten(IV) dichloride
97%
別名:
Bis(cyclopentadienyl)tungsten dichloride, Dichlorobis(cyclopentadienyl)tungsten, Tungstenocene dichloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H10Cl2W
CAS番号:
分子量:
384.93
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
97%
反応適合性
core: tungsten
reagent type: catalyst
mp
>350 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl[W]Cl.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.2ClH.W/c2*1-2-4-5-3-1;;;/h2*1-5H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI Key
GXMZHFAZTNJTEW-UHFFFAOYSA-L
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
475211-1G:
475211-BULK:
475211-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)