Merck
47512
Sigma-Aldrich
1-(Fmoc-amino)cyclopentanecarboxylic acid
≥94% (HPLC)
別名:
Fmoc-cycloleucine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H21NO4
CAS番号:
分子量:
351.40
Beilstein:
5995036
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
品質水準
アッセイ
≥94% (HPLC)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)C1(CCCC1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C21H21NO4/c23-19(24)21(11-5-6-12-21)22-20(25)26-13-18-16-9-3-1-7-14(16)15-8-2-4-10-17(15)18/h1-4,7-10,18H,5-6,11-13H2,(H,22,25)(H,23,24)
InChI Key
IECZEINPZOFWNU-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3