Merck
47468
Sigma-Aldrich
Fmoc-Leu-OPfp
≥98.0%
別名:
Fmoc-L-ロイシンペンタフルオロフェニルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H22F5NO4
CAS番号:
分子量:
519.46
Beilstein:
4731726
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
アッセイ
≥98.0%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)C[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(=O)Oc4c(F)c(F)c(F)c(F)c4F
InChI
1S/C27H22F5NO4/c1-13(2)11-19(26(34)37-25-23(31)21(29)20(28)22(30)24(25)32)33-27(35)36-12-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h3-10,13,18-19H,11-12H2,1-2H3,(H,33,35)/t19-/m0/s1
InChI Key
NTQJCLLWLHKJLU-IBGZPJMESA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47468-BULK:
47468-1G:
47468-VAR:
47468-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)