Merck
47444
Sigma-Aldrich
Fmoc-Asp(OtBu)-OSu
≥98.0% (calc. based on dry substance, CN)
別名:
Fmoc-L-aspartic acid 4-tert-butyl 1-(hydroxysuccinimide) ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H28N2O8
CAS番号:
分子量:
508.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
アッセイ
≥98.0% (calc. based on dry substance, CN)
光学活性
[α]20/D −31±1°, c = 1% in DMF
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
128-132 °C
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)C[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(=O)ON4C(=O)CCC4=O
InChI
1S/C27H28N2O8/c1-27(2,3)36-24(32)14-21(25(33)37-29-22(30)12-13-23(29)31)28-26(34)35-15-20-18-10-6-4-8-16(18)17-9-5-7-11-19(17)20/h4-11,20-21H,12-15H2,1-3H3,(H,28,34)/t21-/m0/s1
InChI Key
OCCFRTKCROFJLW-NRFANRHFSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47444-VAR-F:
47444-BULK-F:
47444-5G-F:
47444-1G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)