Merck
47384
Sigma-Aldrich
N-Fmoc-L-プロリノール
≥98.0% (HPLC)
別名:
(S)-1-Fmoc-2-pyrrolidinemethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H21NO3
CAS番号:
分子量:
323.39
Beilstein:
8789847
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC[C@@H]1CCCN1C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C20H21NO3/c22-12-14-6-5-11-21(14)20(23)24-13-19-17-9-3-1-7-15(17)16-8-2-4-10-18(16)19/h1-4,7-10,14,19,22H,5-6,11-13H2/t14-/m0/s1
InChI Key
HJUXXCOVGMCKQL-AWEZNQCLSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47384-BULK:
47384-VAR:
47384-2.5G:
47384-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)