Merck
473278
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-4-オキソ-2-アゼチジンカルボン酸
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H5NO3
CAS番号:
分子量:
115.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D −46°, c = 1 in methanol
mp
99-102 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)[C@@H]1CC(=O)N1
InChI
1S/C4H5NO3/c6-3-1-2(5-3)4(7)8/h2H,1H2,(H,5,6)(H,7,8)/t2-/m0/s1
InChI Key
YSPMLLKKKHCTBN-REOHCLBHSA-N
詳細
The crystals of (S)-(-)-4-oxo-2-azetidinecarboxylic acid are orthorhombic and belongs to P212121 space group.
アプリケーション
NMDA受容体拮抗剤, 3-アルキル-L-アスパラギン酸, 経口活性β-ラクタム阻害剤の合成に用いる重要なビルディングブロック。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
473278-500MG:
473278-BULK:
473278-1G:
473278-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Structures of (S)-(-)-4-oxo-2-azetidinecarboxylic acid and 3-azetidinecarboxylic acid from powder synchrotron diffraction data.
Mora AJ, et al.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, Crystal Engineering and Materials, 62(4), 606-611 (2006)
Hanessian, S. et al.
Synlett, 33-33 (1992)
Baldwin, J.E. et al.
Tetrahedron, 51, 11581-11581 (1995)
P E Finke et al.
Journal of medicinal chemistry, 38(13), 2449-2462 (1995-06-23)
The stereospecific synthesis of several 4-[(4-carboxyphenyl)oxy]- 3,3-dialkyl-1-[[(1-phenylalkyl)-amino]carbonyl]azetidin-2-on es 3 is described in which the C-3 alkyl groups were varied from methyl to butyl as well as allyl, benzyl and methoxymethyl. The structure-activity relations for these compounds are discussed in terms