Merck
472565
Sigma-Aldrich
ジエチルシアノホスホナート
90%
別名:
DEPC, ジエチルホスホリルシアニド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2O)2P(O)CN
CAS番号:
分子量:
163.11
Beilstein:
1768938
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
90%
屈折率
n20/D 1.403 (lit.)
bp
104-105 °C/19 mmHg (lit.)
密度
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOP(=O)(OCC)C#N
InChI
1S/C5H10NO3P/c1-3-8-10(7,5-6)9-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
ZWWWLCMDTZFSOO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シアノホスホン酸ジエチル(DCNP、タブン模倣物、 DECP)は、神経剤類似薬です。可逆的蛍光センサーであるフルオレセインを使用した検出が報告されています。適切な有機触媒(様々なアミン、アミノアルコール、およびグリコール)存在下での分解が研究されています。
アプリケーション
ペプチド合成用のカップリング試薬です。フェノ-ルのリン酸化反応に用いる試薬です。HPLCでの分離を可能にするカルボン酸の蛍光誘導体化に用いる活性化剤です。
その他情報
リン酸トリエチルを含有します。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
176.0 °F - closed cup
引火点(℃)
80 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
472565-VAR-A:
472565-25ML-A:4548173156460
472565-100ML-A:4548173156453
472565-BULK-A:
472565-5ML-A:4548173156477
472565-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Farkhondeh Fathi et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 27(19), 12098-12105 (2011-08-27)
A simple electrochemical method has been proposed for the preparation of silver nanoparticles that can be used for the detection of cyanide. Both the electrochemical behavior and morphology of the Ag nanoparticles have been characterized in the presence of KCN
Synthetic Communications, 27, 3035-3035 (1997)
Jingfeng Rong et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 19(12), 1478-1491 (2020-05-07)
As some evidence has demonstrated the role of microRNA-221 (miR-221) on coronary heart disease (CHD), the aim of the present study was to investigate the effect of miR-221-3p on CHD via regulating NLRP3/ASC/pro-caspase-1 inflammasome pathway. Sixty CHD patients and 60
T C Bruice et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 89(5), 1700-1704 (1992-03-01)
The structures of the compounds we call 3a, 3b, and 3c-compounds that incorporate (i) the tripyrrole peptide of the minor-groove-binding distamycin class of compounds and (ii) polyamine ligands that extend from the minor groove and can interact with phosphodiester bonds--were
T Toyo'oka et al.
Journal of chromatography, 588(1-2), 61-71 (1991-12-27)
Four new 2,1,3-benzoxadiazole amine reagents having different functional groups at the 4- and 7-positions, [4-nitro-7-N-piperazino-2,1,3-benzoxadiazole (NBD-PZ), 4-(N,N-dimethylaminosulphonyl)-7-N-piperazino-2,1,3-benzoxad iazole (DBD-PZ), 4-(N,N-dimethylaminosulphonyl)-7-N-cadaverino-2,1,3-benzoxad iazole (DBD-CD) and ammonium 7-N-piperazino-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulphonate (SBD-PZ)] were synthesized as fluorogenic tagging reagents for carboxylic acids in high-performance liquid chromatography. The