Merck
471941
Sigma-Aldrich
Potassium tetrakis(2-thienyl)borate
別名:
テトラ-2-チエニルホウ酸 カリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H12BKS4
CAS番号:
分子量:
382.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
反応適合性
core: boron
reagent type: catalyst
mp
>350 °C (lit.)
SMILES記法
[K+].c1csc(c1)[B-](c2cccs2)(c3cccs3)c4cccs4
InChI
1S/C16H12BS4.K/c1-5-13(18-9-1)17(14-6-2-10-19-14,15-7-3-11-20-15)16-8-4-12-21-16;/h1-12H;/q-1;+1
InChI Key
HNYWOQMQXVVVRO-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の合成の反応物質です。
  • ハロゲン化有機物、内部アルキンまたはシクロヘキサジエン、および有機ボランのカップリングによるジエン、トリエン、およびシクロヘキセン
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
471941-BULK:
471941-VAR:
471941-25G:
471941-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)