Merck
471275
Sigma-Aldrich
1-チオ-β-D-グルコース ナトリウム塩 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H11NaO5S · xH2O
CAS番号:
分子量:
218.20 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
光学活性
[α]20/D +3.5°, c = 1.5 in H2O
mp
130 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[H]O[H].OC[C@H]1O[C@@H](S[Na])[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
以下による置換
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
471275-VAR:
471275-BULK:
471275-1G:
471275-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)