Merck
469823
Sigma-Aldrich
ポリ(エチレングリコール)アクリラート
average Mn ~375
別名:
Poly(polyethylene glycol acrylate)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=CHCO(OCH2CH2)nOH
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
分子量
average Mn ~375
含みます
1,000-1,500 ppm MEHQ as inhibitor
屈折率
n20/D 1.466 (lit.)
粘度
42 cSt(25 °C)(lit.)
密度
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OCCO.OC(=O)C=C
InChI
1S/C3H4O2.C2H6O2/c1-2-3(4)5;3-1-2-4/h2H,1H2,(H,4,5);3-4H,1-2H2
InChI Key
FCDZZFLRLVQGEH-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
469823-VAR:
469823-BULK:
469823-100ML:
469823-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)