Merck
469378
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H3ClF3N
CAS番号:
分子量:
181.54
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
36-40 °C (lit.)
SMILES記法
FC(F)(F)c1cccnc1Cl
InChI
1S/C6H3ClF3N/c7-5-4(6(8,9)10)2-1-3-11-5/h1-3H
InChI Key
RXATZPCCMYMPME-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine is a trifluoromethyl-substituted pyridine derivative.[1]
アプリケーション
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine may be used in the preparation of 5,5′-bis(trifluoromethyl)-2,2′-bipyridine, via modified Ullmann reaction.[2]
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
469378-VAR:
469378-5G:
469378-25G:
469378-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Modified Ullmann coupling of 2-chloro-3-trifluoromethylpyridine.
Munavalli S, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 73(1), 1-6 (1995)
Trifluoromethyl-Substituted Pyridines Through Displacement of Iodine by in situ Generated (Trifluoromethyl) copper.
Cottet F and Schlosser M.
European Journal of Organic Chemistry, 2, 327-330 (2002)