Merck
468452
Sigma-Aldrich
Dipotassium tris(1,2-benzenediolato-O,O′)silicate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
K2Si(O2C6H4)3
CAS番号:
分子量:
430.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
97%
形状
solid
反応適合性
core: potassium
mp
360 °C (lit.)
SMILES記法
[K+].[K+].O1c2ccccc2O[Si--]1345Oc6ccccc6O3.O4c7ccccc7O5
InChI
1S/C18H12O6Si.2K/c1-2-8-14-13(7-1)19-25(20-14,21-15-9-3-4-10-16(15)22-25)23-17-11-5-6-12-18(17)24-25;;/h1-12H;;/q-2;2*+1
InChI Key
NRFBMPOQXYVYMM-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
468452-50G:
468452-VAR:
468452-BULK:
468452-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Silica's versatility spans various industries, including biomedical applications.