Merck
468223
Sigma-Aldrich
Chromium(III) tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate)
別名:
Cr(TMHD)3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cr(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)3
CAS番号:
分子量:
601.80
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
solid
反応適合性
core: chromium
mp
228-233 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)C(=O)\C=C(\O[Cr](O\C(=C\C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/3C11H20O2.Cr/c3*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h3*7,12H,1-6H3;/q;;;+3/p-3/b2*8-7+;8-7-;
InChI Key
RFPUUUFELQVSDA-GECNZSFWSA-K
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
468223-5G:
468223-1G:4548173941837
468223-BULK:
468223-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)