Merck
468045
Sigma-Aldrich
D-(+)-チロ-イノシトール
95%
別名:
1,2,4/3,5,6-ヘキサヒドロキシシクロヘキサン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥14,300
1 G
¥29,000
¥14,300
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥14,300
1 G
¥29,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12O6
CAS番号:
分子量:
180.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥14,300
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
光学活性
[α]23/D +60°, c = 1.2 in H2O
光学純度
ee: 99% (GLC)
mp
230 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H/t1-,2-,3-,4-,5+,6+/m0/s1
InChI Key
CDAISMWEOUEBRE-LKPKBOIGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
イノシトールとそのリン酸エステルは、代謝的に安定なインスリンメディエーターやインヒビター、解糖といった重要な代謝機能のモジュレーターの開発に利用されてきました。イノシトールは、加水分解に不安定なグリコシド結合を持たないため、in vivoで分解酵素に対して安定です[1][2][3][4][5][6]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
468045-VAR:
468045-BULK:
468045-100MG:
468045-25MG:
468045-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Recent advances in the chemistry and biochemistry of inositol phosphates of biological interest.
B V Potter
Natural product reports, 7(1), 1-24 (1990-02-01)
Bellington, D.C.
Chemical Society Reviews, 18, 83-83 (1989)
Modern Methods of Monosaccharide Synthesis from Non-Carbohydrate Sources.
Tomas Hudlicky et al.
Chemical reviews, 96(3), 1195-1220 (1996-05-09)
M J Berridge et al.
Nature, 341(6239), 197-205 (1989-09-21)
Inositol 1,4,5-trisphosphate is a second messenger which regulates intracellular calcium both by mobilizing calcium from internal stores and, perhaps indirectly, by stimulating calcium entry. In these actions it may function with its phosphorylated metabolite, inositol 1,3,4,5-tetrakisphosphate. The subtlety of calcium
Hudlicky, T. et al.
Synthesis, 897-897 (1996)