Merck
468010
Sigma-Aldrich
3-Hydroxybenzoic hydrazide
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC6H4CONHNH2
CAS番号:
分子量:
152.15
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
mp
158-161 °C (lit.)
SMILES記法
NNC(=O)c1cccc(O)c1
InChI
1S/C7H8N2O2/c8-9-7(11)5-2-1-3-6(10)4-5/h1-4,10H,8H2,(H,9,11)
InChI Key
OACGSLLKFCMXSX-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
3-Hydroxybenzoic hydrazide may be used in the following studies:
  • As starting reagent in the preparation of hydrazide intermediates, required for the synthesis of the brevenal analogs.[1]
  • Synthesis of N′-[4-(dimethylamino)benzylidene]-3-hydroxybenzohydrazide.[2]
  • Synthesis of N′-(5-bromo-2-hydroxybenzylidene)-3-hydroxybenzohydrazide.[3]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
468010-BULK:
468010-5G:
468010-25G:
468010-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Allan Goodman et al.
Marine drugs, 12(4), 1839-1858 (2014-04-02)
Brevenal is a ladder frame polyether produced by the dinoflagellate Karenia brevis. This organism is also responsible for the production of the neurotoxic compounds known as brevetoxins. Ingestion or inhalation of the brevetoxins leads to adverse effects such as gastrointestinal
N'-[4-(Dimethylamino) benzylidene]-3-hydroxybenzohydrazide.
Nie Y.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 64(2), 471-471 (2008)
N'-(5-Bromo-2-hydroxybenzylidene)-3-hydroxybenzohydrazide.
Nie Y.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 64(2), o514-o514 (2008)