Merck
466298
Sigma-Aldrich
Gadolinium(III) iodide
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
別名:
Gadolinium iodide, Gadolinium triiodide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
GdI3
CAS番号:
分子量:
537.96
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
anhydrous
アッセイ
99.99% trace metals basis
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: gadolinium
不純物
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
926 °C (lit.)
SMILES記法
I[Gd](I)I
InChI
1S/Gd.3HI/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI Key
IZZTUGMCLUGNPM-UHFFFAOYSA-K
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
466298-BULK:
466298-1G-PW:
466298-5G:
466298-VAR:
466298-1G:4548173994284
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
レアアース(希土類元素)は、世界中のほとんど全ての人々の生活に影響を及ぼしており、技術先進国の全ての人々と第三世界各国のほぼ全ての人々は、日常生活で希土類を利用しています。数例を挙げるだけでも、我々が車を運転したり(ガソリンは希土類触媒を用いて原油から精製され、触媒転化器は自動車排ガス中の汚染排気物を低減します)、テレビでニュースを見たり(テレビ画面の赤色と縁色)、コミュニケーションをとるために使用している電話やコンピュータ(スピーカーやディスクドライブの永久磁石)などがあります。
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.