Merck
465852
Sigma-Aldrich
2,5-Bis(trifluoromethyl)phenylacetic acid
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CF3)2C6H3CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
272.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
95-98 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)Cc1cc(ccc1C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H6F6O2/c11-9(12,13)6-1-2-7(10(14,15)16)5(3-6)4-8(17)18/h1-3H,4H2,(H,17,18)
InChI Key
AWTNYFICBCCTBY-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
465852-1G:
465852-BULK:
465852-5G:
465852-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sebastian Demkowicz et al.
Chemical biology & drug design, 87(2), 233-238 (2015-08-19)
In the present work, we report the initial results of our study on a series of 3-phenylcoumarin sulfamate-based compounds containing C-F bonds as novel inhibitors of steroid sulfatase. The new compounds are potent steroid sulfatase inhibitors, possessing more than 10