Merck
465089
Sigma-Aldrich
3,4-ジフルオロフェニルボロン酸
≥95%
別名:
3,4-ジフルオロベンゼンボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F2C6H3B(OH)2
CAS番号:
分子量:
157.91
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95%
mp
305-310 °C (lit.)
SMILES記法
OB(O)c1ccc(F)c(F)c1
InChI
1S/C6H5BF2O2/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3,10-11H
InChI Key
RMGYQBHKEWWTOY-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の用途に関与する反応剤です。
  • ハロゲン化アリールおよびハロゲン化ヘテロアリールとのSuzukiクロスカップリング反応
  • gem-ジハロオレフィン型α-オキソケテンジチオアセタールとのオキソ指向性Liebeskind-Sroglクロスカップリング反応
  • エンインアセタートおよびエンインカルボナートとの置換反応
3,4-Difluorophenylboronic acid can be used as a reactant to prepare:
  • Fluorinated biaryl derivatives via Suzuki cross-coupling reaction with aryl and heteroaryl halides.
  • Flurodiarylmethanols by reacting with aryl aldehydes using Ni catalyst.
  • Conjugated fluorodiazaborinines by treating with diamines via intermolecular dehydration reaction for the detection of explosives.
その他情報
無水物を含有します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
465089-BULK:
465089-5G:
465089-25G:
465089-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Green synthesis of fluorinated biaryl derivatives via thermoregulated ligand/palladium-catalyzed Suzuki reaction
L Ning, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 696(13), 2641-2647 (2011)
NBN-Doped Conjugated Polycyclic Aromatic Hydrocarbons as an AIEgen Class for Extremely Sensitive Detection of Explosives
Wan W-M, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 57(47), 15510-15516 (2018)
Nickel salt-catalyzed addition reaction of arylboronic acids to aromatic aldehydes
Zhou L, et al.
Tetrahedron Letters, 50(4), 406-408 (2009)
Mingyan Jia et al.
Food chemistry, 335, 127566-127566 (2020-08-04)
In this work, we developed an optical colorimetric sensor array for the discrimination of Chinese teas. The sensor array was carefully designed based on tea polyphenol induced indicators displacement assay (IDA), using phenylboronic acids with different substituents as the receptors