Merck
463477
Sigma-Aldrich
α-[2-(Methylamino)ethyl]benzyl alcohol
97%
別名:
3-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH(CH2CH2NHCH3)OH
CAS番号:
分子量:
165.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
59-64 °C (lit.)
SMILES記法
CNCCC(O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO/c1-11-8-7-10(12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10-12H,7-8H2,1H3
InChI Key
XXSDCGNHLFVSET-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
463477-VAR:
463477-BULK:
463477-10G:
463477-1G:
試験成績書(COA)