Merck
463418
Sigma-Aldrich
トリメチル(2,3,4,5-テトラメチル-2,4-シクロペンタジエン-1-イル)シラン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H22Si
CAS番号:
分子量:
194.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.486 (lit.)
bp
45 °C/0.03 mmHg (lit.)
密度
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC1=C(C)C(C)=C(C)C1[Si](C)(C)C
InChI
1S/C12H22Si/c1-8-9(2)11(4)12(10(8)3)13(5,6)7/h12H,1-7H3
InChI Key
VEUUNIUMKJTBJB-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
トリメチル(2,3,4,5-テトラメチル-2,4-シクロペンタジエン-1-イル)シランは、アリル/ヘテロアリルピペラジン誘導体の合成に使用できます。[1]
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
163.4 °F - closed cup
引火点(℃)
73 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
463418-1ML:
463418-25ML:
463418-5ML:
463418-VAR:
463418-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis and preliminary studies of biological activity of amino derivatives of 4-azatricyclo-[5.2. 1.02, 6] dec-8-ene-3, 5-dione with silicon in the structure.
Napiorkowska M, et al.
Heterocyclic Communications, 21(1), 19024-19024 (2015)