Merck
461458
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-N-(1-Phenylethyl)phthalamic acid
97%
別名:
(R)-(+)-N-(α-Methylbenzyl)phthalamic acid, (R)-(+)-N-(α-Methylbenzyl)phthalic acid monoamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
2-[C6H5CH(CH3)NHCO]C6H4CO2H
CAS番号:
分子量:
269.30
Beilstein:
5793588
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
アッセイ
97%
光学活性
[α]24/D +46°, c = 2 in ethanol
mp
130-135 °C (lit.)
SMILES記法
C[C@@H](NC(=O)c1ccccc1C(O)=O)c2ccccc2
InChI
1S/C16H15NO3/c1-11(12-7-3-2-4-8-12)17-15(18)13-9-5-6-10-14(13)16(19)20/h2-11H,1H3,(H,17,18)(H,19,20)/t11-/m1/s1
InChI Key
VCFKXWGKKDZMPO-LLVKDONJSA-N
アプリケーション
Acid for the resolution of amines.[1][2]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
461458-1G:
461458-BULK:
461458-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kozma, D. et al.
J. Therm. Anal., 44, 339-339 (1995)
Acs, M. et al.
Chirality, 6, 314-314 (1994)