Merck
460133
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) monolaurate
average Mn ~400
別名:
Polyethylene glycol 400 monolaurate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
分子量
average Mn ~400
屈折率
n20/D 1.455
bp
>260 °C (lit.)
ヒドロキシル価
140 mg KOH/g
ヨウ素価
10
溶解性
toluene, ethanol and acetone: soluble (dispersible in water)
密度
0.985 g/mL at 25 °C
SMILES記法
OCCO.CCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C14H28O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-14(16)17-13-12-15/h15H,2-13H2,1H3
InChI Key
CTXGTHVAWRBISV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Plasticizer, surfactant.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
460133-250ML:
460133-VAR:
460133-100ML:
460133-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
V V Dmitriev et al.
Mikrobiologiia, 57(2), 223-230 (1988-03-01)
Yeasts capable of utilizing the non-ionogenic surfactant Laurox-9 were identified as Cryptococcus humicolus (Daszewska) Golubev and Rhodotorula mucilaginosa (Jöerg) Harrison. IR spectrometry used for the quantitative assay of Laurox-9 showed that R. mucilaginosa utilized it as a sole carbon source.