Merck
459321
Sigma-Aldrich
Fmoc-Cys(Trt)-OH
97%
別名:
N-(9-フルオレニルメトキシカルボニル)-S-トリチリル-L-システイン, Nα-Fmoc-S-トリチル-L-システイン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C37H31NO4S
CAS番号:
分子量:
585.71
Beilstein:
4221286
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
97%
光学活性
[α]20/D +24°, c = 1 in methanol
mp
170-173 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)[C@H](CSC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)NC(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46
InChI
1S/C37H31NO4S/c39-35(40)34(38-36(41)42-24-33-31-22-12-10-20-29(31)30-21-11-13-23-32(30)33)25-43-37(26-14-4-1-5-15-26,27-16-6-2-7-17-27)28-18-8-3-9-19-28/h1-23,33-34H,24-25H2,(H,38,41)(H,39,40)/t34-/m0/s1
InChI Key
KLBPUVPNPAJWHZ-UMSFTDKQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換