Merck
459003
Sigma-Aldrich
ポリエチレン-block-ポリ(エチレングリコール)
average Mn ~575
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2(CH2CH2)X(OCH2CH2)YOH
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
solid
分子量
average Mn ~575
組成
ethylene oxide, 20 wt. %
ヒドロキシル価
85 mg KOH/g
転移温度
Tm 101 °C (DSC)
溶解性
mineral oil, cyclohexane, toluene and MEK: soluble
HLB
4
SMILES記法
C=C.OCCO
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Nonionic surfactant.
Emulsifier for coatings, ceramics, metalworking fluids and inks. Lubricant. Mold release agent. Thickening agent.
非イオン性の界面活性剤です。
特徴および利点
Polyether segment is susceptible to oxidative degradation.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
459003-1KG:
459003-BULK:
459003-VAR:
459003-250G:
試験成績書(COA)