Merck
458058
Sigma-Aldrich
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol dibenzoate
別名:
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediyl dibenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH(O2CC6H5)C(CH3)2CH2O2CC6H5
CAS番号:
分子量:
354.44
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
屈折率
n20/D 1.532 (lit.)
bp
225-227 °C/55 mmHg (lit.)
密度
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)C(OC(=O)c1ccccc1)C(C)(C)COC(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C22H26O4/c1-16(2)19(26-21(24)18-13-9-6-10-14-18)22(3,4)15-25-20(23)17-11-7-5-8-12-17/h5-14,16,19H,15H2,1-4H3
InChI Key
FTSXVYQZLNPTCM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Plasticizer
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
458058-BULK:
458058-VAR:
458058-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)