Merck
457612
Sigma-Aldrich
1-(4-Methoxyphenyl)-1H-imidazole
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥7,940
¥7,940
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥7,940
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H10N2O
CAS番号:
分子量:
174.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥7,940
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
98%
フォーム
solid
bp
120 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
59-67 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc(cc1)-n2ccnc2
InChI
1S/C10H10N2O/c1-13-10-4-2-9(3-5-10)12-7-6-11-8-12/h2-8H,1H3
InChI Key
XNLOIFUGGCCEQX-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
457612-100G:
457612-1KG:
457612-5G:
457612-BULK:
457612-VAR:
457612-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Enhanced catalytic performance by copper nanoparticle-graphene based composite.
Mondal P, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 3(16), 5615-5623 (2013)