Merck
456896
Sigma-Aldrich
(2-Aminobenzyl)triphenylphosphonium bromide
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H4CH2P(C6H5)3Br
CAS番号:
分子量:
448.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
245 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[Br-].Nc1ccccc1C[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C25H23NP.BrH/c26-25-19-11-10-12-21(25)20-27(22-13-4-1-5-14-22,23-15-6-2-7-16-23)24-17-8-3-9-18-24;/h1-19H,20,26H2;1H/q+1;/p-1
InChI Key
FBTZMAUPYYNVPM-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
  • 分子内Wittig反応
  • 2,3-ジ置換インドールの合成
  • ポリ(ADPリボース)ポリメラーゼ1(PARP-1)インヒビターであるピロロカルバゾール類の合成
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
456896-5G:
456896-VAR:
456896-BULK:
456896-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)