Merck
455903
Sigma-Aldrich
テトラフルオロホウ酸カリウム
≥99.99% trace metals basis
別名:
ホウフッ化カリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥21,100
¥21,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥21,100
About This Item
化学式:
KBF4
CAS番号:
分子量:
125.90
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥21,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
フォーム
solid
不純物
<100.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
530 °C (lit.)
密度
2.505 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[K+].F[B-](F)(F)F
InChI
1S/BF4.K/c2-1(3,4)5;/q-1;+1
InChI Key
AKEBROIVCDHVSD-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
455903-100G:4548173153810
455903-VAR:
455903-25G:4548173153827
455903-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yulia Kaluzhny et al.
Alternatives to laboratory animals : ATLA, 43(2), 101-127 (2015-05-23)
The 7th Amendment to the EU Cosmetics Directive and the EU REACH Regulation have reinforced the need for in vitro ocular test methods. Validated in vitro ocular toxicity tests that can predict the human response to chemicals, cosmetics and other