Merck
455881
Sigma-Aldrich
クロロジメチル(2,3,4,5-テトラメチル-2,4-シクロペンタジエン-1-イル)シラン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H19ClSi
CAS番号:
分子量:
214.81
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.496 (lit.)
bp
50 °C/0.05 mmHg (lit.)
密度
0.972 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC1=C(C)C(C)=C(C)C1[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C11H19ClSi/c1-7-8(2)10(4)11(9(7)3)13(5,6)12/h11H,1-6H3
InChI Key
QTMBNCMQGRJAAA-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
132.8 °F - closed cup
引火点(℃)
56 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
455881-BULK:
455881-5G:
455881-VAR:
455881-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)