Merck
455865
Sigma-Aldrich
ヒドラジン 硫酸塩
99.999% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2NH2 · H2SO4
CAS番号:
分子量:
130.12
Beilstein:
8778859
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99.999% trace metals basis
フォーム
solid
mp
254 °C (lit.)
SMILES記法
NN.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H4N2.H2O4S/c1-2;1-5(2,3)4/h1-2H2;(H2,1,2,3,4)
InChI Key
ZGCHATBSUIJLRL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
ヒドラジンの誘導体
危険等級II
第二種自己反応性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
455865-VAR:
455865-100G:
455865-BULK:
455865-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hepatic carcinogenesis in CBA-Cb-Se mice and Cb-Se rats by isonicotinic acid hydrazide and hydrazine sulfate.
L Severi et al.
Journal of the National Cancer Institute, 41(2), 331-349 (1968-08-01)
Fluorinated polyoxadiazole for high-temperature polymer electrolyte membrane fuel cells.
Dominique G and Nunes SP.
Journal of Membrane Science, 321(1), 114-122 (2008)
Tumorigenesis studies with 1,2-dimethylhydrazine dihydrochloride, hydrazine sulfate, and isonicotinic acid in golden hamsters.
B Toth
Cancer research, 32(4), 804-807 (1972-04-01)
Azo Compounds. 1 A Re-examination of the Structure of the Product from the Reaction of Heptane-2, 6-dione with Hydrazine Sulfate and Sodium Cyanide in Dilute Solution.
Overberger CG and Marks BS.
Journal of the American Chemical Society, 77(15), 4097-4100 (1955)
Boran Kartal et al.
FEMS microbiology reviews, 37(3), 428-461 (2012-12-06)
Anaerobic ammonium-oxidizing (anammox) bacteria primarily grow by the oxidation of ammonium coupled to nitrite reduction, using CO2 as the sole carbon source. Although they were neglected for a long time, anammox bacteria are encountered in an enormous species (micro)diversity in