Merck
455261
Sigma-Aldrich
4-フルオロ-3-(トリフルオロメチル)安息香酸
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H3(CF3)CO2H
CAS番号:
分子量:
208.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
mp
114-116 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)c1ccc(F)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F4O2/c9-6-2-1-4(7(13)14)3-5(6)8(10,11)12/h1-3H,(H,13,14)
InChI Key
WZBPZYCJUADXRS-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
455261-5G:
455261-BULK:
455261-1G:
455261-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)