Merck
453250
Sigma-Aldrich
3-ブロモフェネトール
97%
別名:
3-ブロモフェニルエチルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H4OC2H5
CAS番号:
分子量:
201.06
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.548 (lit.)
bp
206 °C (lit.)
密度
1.481 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C8H9BrO/c1-2-10-8-5-3-4-7(9)6-8/h3-6H,2H2,1H3
InChI Key
LQBMPJSTUHWGDE-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
181.4 °F - closed cup
引火点(℃)
83 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
453250-VAR:
453250-5ML:
453250-BULK:
453250-25ML:
試験成績書(COA)