Merck
740691
Sigma-Aldrich
3-(3-ヒドロキシプロピル)-1H-インドール
97%
別名:
1H-インドール-3-プロパノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H13NO
CAS番号:
分子量:
175.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.605
密度
1.147 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OCCCc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C11H13NO/c13-7-3-4-9-8-12-11-6-2-1-5-10(9)11/h1-2,5-6,8,12-13H,3-4,7H2
InChI Key
LYPSVQXMCZIRGP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
740691-VAR:
740691-1G:
740691-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mikas Sadauskas et al.
Biomolecules, 10(4) (2020-04-30)
A plant auxin hormone indole-3-acetic acid (IAA) can be assimilated by bacteria as an energy and carbon source, although no degradation has been reported for indole-3-propionic acid and indole-3-butyric acid. While significant efforts have been made to decipher the Iac