Merck
453242
Sigma-Aldrich
2-(Chloromethyl)phenyl isocyanate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCH2C6H4NCO
CAS番号:
分子量:
167.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.567 (lit.)
bp
45-47 °C/0.2 mmHg (lit.)
密度
1.241 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClCc1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C8H6ClNO/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)10-6-11/h1-4H,5H2
InChI Key
XTYOTPBIDRGAML-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
453242-BULK:
453242-1G:
453242-VAR:
453242-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ahmad Basheer et al.
The Journal of organic chemistry, 71(26), 9743-9750 (2006-12-16)
The reaction of omega-chloroalkyl isocyanates Cl(CH2)nNCO (n = 2 (2), 3 (4)) and isothiocyanate Cl(CH2)2NCS (3) with active methylene compounds CH2YY' 1 in the presence of Et3N or Na give 2-YY'-methylene-1,3-oxazolidines, (E,Z)-1,3-thiazolidines, and 1,3-oxazines from 2, 3, and 4, respectively.