Merck
451789
Sigma-Aldrich
Triacontane-d62
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3(CD2)28CD3
CAS番号:
分子量:
485.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
品質水準
形状
solid
分子量
483.95 by atom % calculation (98 atom % D)
bp
258-259 °C/3 mmHg (lit.)
mp
62-67 °C (lit.)
質量シフト
M+62
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C30H62/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-30H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2,18D2,19D2,20D2,21D2,22D2,23D2,24D2,25D2,26D2,27D2,28D2,29D2,30D2
InChI Key
JXTPJDDICSTXJX-NHHWXLSESA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
451789-VAR:
451789-100MG:
451789-BULK:
451789-500MG:
451789-500MG-PW:
451789-100MG-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ruixin Xu et al.
The Science of the total environment, 720, 137470-137470 (2020-04-25)
Particulate matter originated from traffic has attracted major interest over the last few years. The semi-volatile organic component of the particles may evaporate with dispersion away from the emission source, creating vapour which may oxidise to form secondary organic aerosol.