Merck
450219
Sigma-Aldrich
ヘキサフルオロリン酸銀
99.99% trace metals basis
別名:
ヘキサフルオロリン酸銀(1+) , ヘキサフルオロリン酸銀(AgPF6
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥19,200
5 G
¥61,900
¥19,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥19,200
5 G
¥61,900
About This Item
化学式:
AgPF6
CAS番号:
分子量:
252.83
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥19,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
for analytical purposes
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: silver
不純物
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
102 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[Ag+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/Ag.F6P/c;1-7(2,3,4,5)6/q+1;-1
InChI Key
SCQBROMTFBBDHF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
アルキンにアルコールを立体選択的に付加するための新規な触媒系の開発に使用されます。[1]非対称の硫化物およびフッ化ビニルの合成に使用される酸性触媒です[2][3]新規材料設計という目標に向けて、網状構造への配位子の影響を研究するために、銀3,3'-ジシアノジフェニルアセチレン配位網状構造を調製するのに使用されます[4]
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
450219-VAR:
450219-BULK:
450219-1G:4548173153018
450219-5G:4548173153025
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthetic Communications, 22, 1461-1461 (1992)
Chemistry Letters (Jpn), 727-727 (1996)
Chemistry Letters (Jpn), 1-1 (1993)
Keith A. Hirsch et al.
Inorganic chemistry, 36(14), 2960-2968 (1997-07-02)
Coordination networks of 3,3'-dicyanodiphenylacetylene (3,3'-DCPA, 1) with silver(I) salts characterized by single-crystal X-ray analysis are described. Network topology is found to depend on both the counterion and solvent employed during crystallization. The conformation adopted by the ligand varies between planar